Learn More
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ diametro esterno 5 mm Provetta NMR Suprasil™ a parete sottile
Le provette NMR Suprasil™ (quarzo sintetico) Wilmad Precision sono realizzate in materiali di silice fusa sintetici ad alta purezza con <0.005 ppm Fe2 O3 e straordinarie caratteristiche ottiche nei raggi UV profondi nell’IR vicino
Marca:  Wilmad-LabGlass™ 66408-1095
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.04310kg
Codice prodotto. 15318968
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Allerta:
I tappi non sono consigliati per l'uso con campioni disciolti in cloroformio-d o acetone-d6.
Includes: Provetta e tappo monouso
Descrizione
Descrizione
Prodotte in uno stabilimento all’avanguardia con certificazioni ISO 9001:2008 Lo stabilimento statunitense utilizza un esclusivo processo di compattazione e smerigliatura di precisione per modellare la superficie interna con il massimo fattore di riempimento.
  • La velocità di trasmissione da 190 nm a 2600 nm è ben superiore al 95% (spessore di 10 mm), esclusa la riflessione
  • Con un tasso di espansione termica e una resistenza allo strappo analoghi al quarzo naturale che è 14 volte più robusto durante il processo di raffreddamento/riscaldamento rispetto al vetro tipo 1 classe A
  • Rigide tolleranze di DI e DE di soli 0.0065 mm per inserti Wilmad
  • Per massimizzare l'SNR, le provette per NMR di precisione Wilmad Suprasil™ presentano impurità paramagnetiche minime che potrebbero influire sullo spessoramento
  • La superficie interna è resistente a basi e acidi forti a temperatura ambiente
  • Sicure per esperimenti a temperature fino a 1300° C
  • Ispezione al 100% con più misuratori tracciabili NIST e controlli dei difetti della superficie ottica
Specifica
Specifica
13 µm
38 µm
9.9935± 0.0065mm
400 MHz
9 pollici
513-7PP-9SUP-5
Materiali in silice fusa sintetica a elevata purezza
228.6 mm
9.070± 0.013mm
Ideale per esperimenti di fotolisi che utilizzano la luce a 266 nm di un laser Q-Switched o la luce a 254 nm emessa da una lampada al mercurio a bassa pressione con filtro Schott UG 5, nonché per esperimenti a temperatura variabile con un incremento di temperatura superiore a 120° C
0.46 mm