Learn More
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ diametro esterno 8 mm Provetta NMR Precision a parete sottile
Per massimizzare l'SNR, le provette per NMR di precisione presentano impurità paramagnetiche minime che potrebbero influire sullo spessoramento. Rigide tolleranze di DI e DE di soli 0.0065 mm per inserti Wilmad
121.38€ - 217.26€
Specifica
Diametro (sistema metrico) esterno | 7.9935± 0.0065mm |
---|---|
Diametro (sistema metrico) interno | 6.990± 0.013mm |
Da utilizzare con (applicazione) | Per esperimenti che richiedono una qualità di omogeneizzazione fondamentale (campo elevato/ultra elevato, non rotante, multidimensionale, multi-nucleo, esperimenti DNP e studi che coinvolgono campioni biologici) |
Spessore (sistema metrico) parete | 0.51 mm |
Allerta:
I tappi non sono consigliati per l'uso con campioni disciolti in cloroformio-d o acetone-d6.
Includes: Provetta e tappo monouso
Codice del prodotto | Marca | Modello | Lunghezza (sistema metrico) | Forza del campo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Modello | Lunghezza (sistema metrico) | Forza del campo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
15358818
|
Wilmad-LabGlass™
66300-0885 |
513A-3PP-8-5 | 203.2 mm | 300 MHz |
192.00€
5 confezioni |
Spedizione stimata: 29-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15318748
|
Wilmad-LabGlass™
66060-0875 |
513A-1PP-7-5 | 178 mm | 60 MHz |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
15328748
|
Wilmad-LabGlass™
66060-0885 |
513A-1PP-8-5 | 203.2 mm | 60 MHz |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
15348818
|
Wilmad-LabGlass™
66300-0875 |
513A-3PP-7-5 | 178 mm | 300 MHz |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
15338748
|
Wilmad-LabGlass™
66060-0895 |
513A-1PP-9-5 | 228.6 mm | 60 MHz |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
15368818
|
Wilmad-LabGlass™
66300-0895 |
513A-3PP-9-5 | 228.6 mm | 300 MHz |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
15358878
|
Wilmad-LabGlass™
66350-0885 |
513A-5PP-8-5 | 203.2 mm | 350 MHz |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
15348878
|
Wilmad-LabGlass™
66350-0875 |
513A-5PP-7-5 | 178 mm | 350 MHz |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
15368878
|
Wilmad-LabGlass™
66350-0895 |
513A-5PP-9-5 | 228.6 mm | 350 MHz |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
15358918
|
Wilmad-LabGlass™
66400-0875 |
513A-7PP-7-5 | 178 mm | 400 MHz |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
15388918
|
Wilmad-LabGlass™
66400-0895 |
513A-7PP-9-5 | 228.6 mm | 400 MHz |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
15378918
|
Wilmad-LabGlass™
66400-0885 |
513A-7PP-8-5 | 203.2 mm | 400 MHz |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
15328978
|
Wilmad-LabGlass™
66500-0895 |
513A-9PP-9-5 | 228.6 mm | 500 MHz |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
15308978
|
Wilmad-LabGlass™
66500-0875 |
513A-9PP-7-5 | 178 mm | 500 MHz |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
15318978
|
Wilmad-LabGlass™
66500-0885 |
513A-9PP-8-5 | 203.2 mm | 500 MHz |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
Descrizione
Prodotte in uno stabilimento all’avanguardia con certificazioni ISO 9001:2008 Lo stabilimento statunitense utilizza un esclusivo processo di compattazione e smerigliatura di precisione per modellare la superficie interna con il massimo fattore di riempimento.- La superficie interna è resistente a basi e acidi forti a temperatura ambiente
- Utilizzabile in sicurezza a temperature fino a 230° C e con un intervallo di temperatura di 120° C
- Classificata come classe idrolitica 1
- In vetro borosilicato che soddisfa i requisiti del vetro di tipo 1 classe A stabiliti dall’ASTM E438 Ispezione al 100% con più misuratori tracciabili NIST e controlli dei difetti della superficie ottica
Specifica
7.9935± 0.0065mm | |
6.990± 0.013mm | |
Per esperimenti che richiedono una qualità di omogeneizzazione fondamentale (campo elevato/ultra elevato, non rotante, multidimensionale, multi-nucleo, esperimenti DNP e studi che coinvolgono campioni biologici) | |
0.51 mm |