Learn More
Bel-Art™ Tappi monouso per provette NMR SP Scienceware™ Wilmad™, diametro 4.0 mm, colore blu
I diversi colori facilitano la tracciabilità dei campioni in base a vari solventi di riferimento.
12.20€ - 66.25€
Specifica
Diametro (sistema metrico) esterno | 4.0 mm |
---|---|
Materiale | Polietilene |
Colore | Blue |
Da utilizzare con (applicazione) | Spettroscopia NMR |
Monouso | Monouso |
Codice del prodotto | Marca | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15328708
|
Bel-Art™
66004-0101 |
100 per confezione |
12.20€
100 confezioni |
Spedizione stimata: 25-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15338708
|
Bel-Art™
66004-1001 |
1000 per confezione |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
Avviso: Quando si utilizza cloroformio o acetone come soluzione di riferimento, evitare il contatto diretto tra il campione e il tappo monouso ed evitare la conservazione a lungo termine per più di 2 ore. Se queste condizioni non possono essere evitate, utilizzare tappi per provette in PTFE.Specifica
4.0 mm | |
Blue | |
Monouso |
Polietilene | |
Spettroscopia NMR |