Learn More
Bel-Art™ Tappi monouso per provette NMR SP Scienceware™ Wilmad™, diametro 5.0 mm
Codice prodotto. 15328728
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Aqua
Assortiti
Bianco
Blu cielo
Blue
Rosso
Quantità:
100/conf.
1000/conf.
Dimensione della confezione:
1000 confezioni
pezzi 100
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Quantità Dimensione della confezione
15328728 Aqua 1000/conf. 1000 confezioni
15398708 Blu cielo 100/conf. pezzi 100
15358718 Blue 1000/conf. 1000 confezioni
15368718 Rosso 1000/conf. 1000 confezioni
15338728 Assortiti 1000/conf. 1000 confezioni
15358728 Bianco 1000/conf. 1000 confezioni
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 15328728 Fornitore Bel-Art™ N. del fornitore 660051008
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    79.60€
    76.92€ / 1000 confezioni
    Risparmia 2.68€
    3% Sconto
Spedizione stimata: 29-12-2026
I diversi colori facilitano la tracciabilità dei campioni in base a vari solventi di riferimento.
Avviso: Quando si utilizza cloroformio o acetone come soluzione di riferimento, evitare il contatto diretto tra il campione e il tappo monouso ed evitare la conservazione a lungo termine per più di 2 ore. Se queste condizioni non possono essere evitate, utilizzare tappi per provette in PTFE.
Specifica
Diametro (sistema metrico) esterno 5.0 mm
Dimensione chiusura 5 mm
Product Type NMR Tube Cap
Autoclavabile Autoclavable
Materiale Etilene vinil acetato
Colore Aqua
Da utilizzare con (applicazione) Spettroscopia NMR
Quantità 1000/conf.
Linea di prodotti Wilmad™ 521-AQA-1000
Sterilità Non-sterile
Monouso Monouso