Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Dito per Varian/Bruker Wilmad-LabGlass™ da 3 mm
Codice prodotto. 15338628
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Spettrometro NMR Agilent/Varian
Modello:
UNI-FINGER-PEEK-3
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Modello Dimensione della confezione
15338628 Spettrometro NMR Agilent/Varian UNI-FINGER-PEEK-3 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15338628 Fornitore Bel-Art™ SP Scienceware™ N. del fornitore 660000055
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Il dito Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad-LabGlass™ da 3 mm per Varian/Bruker è realizzato secondo standard di precisione che superano i prodotti spettrometrici in termini di tolleranza, affidabilità e durata.
  • Conveniente rispetto alla versione VT completa per gli scambiatori di campioni
  • Consente a una parte dell'aria VT di passare direttamente oltre il campione all'interno della turbina rotante, riducendo quindi i gradienti VT e il fluttering microsonico dovuto a un flusso VT elevato
  • Include O-ring esterni per alte temperature nella parte superiore e inferiore per una lunga durata e una presa salda sul campione in alto e in basso.
  • Utilizzabile anche per esperimenti in centrifuga.
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Spettrometro NMR Agilent/Varian
Modello UNI-FINGER-PEEK-3