Learn More
Bel-Art™ Inserto NMR per microcelle a volumi ridotti con asta di posizionamento Kel-F da 3 mm Wilmad-LabGlass™
Codice prodotto. 15328578
Cambia vista
Click to view available options
Tipo:
Positioning Rod
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo Dimensione della confezione
15328578 Positioning Rod Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15328578 Fornitore Bel-Art™ N. del fornitore 660000010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
L'inserto NMR per microcelle a volumi ridotti con asta di posizionamento Kel-F Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad-LabGlass™ da 3 mm è ideale per esperimenti in cui i campioni di volume ridotto devono essere centrati nella bobina Rf, come la misurazione della suscettibilità magnetica.
  • Il volume del campione può essere di appena 18 μl
  • 3 inserti diversi con forme differenti (bulbo sferico, provetta capillare e bulbo cilindrico)
  • La provetta esterna (a parete sottile di precisione) deve essere ordinata separatamente in base all'intensità del campo magnetico.
  • Non consigliato per esperimenti a temperatura variabile.
  • Utilizzare i nostri aghi in PTFE (n.90630) con le siringhe per riempire e pulire il campione.
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Adattatore529-B, tappi a vortice WG-805C e inferiori
Tipo Positioning Rod
Descrizione Asta di posizionamento per l'inserimento di microcelle di volume ridotto
Modello 529-C
Utilizzare solo provette a parete sottile di precisione Wilmad-LabGlass