Learn More
Bel-Art™ Turbina spinner Wilmad-LabGlass™ da 5 mm Bruker
Codice prodotto. 15318598
Cambia vista
Click to view available options
Tipo:
Spinner Turbine
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo Dimensione della confezione
15318598 Spinner Turbine Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15318598 Fornitore Bel-Art™ N. del fornitore 660000029
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    965.00€
    565.01€ / pezzi 1
    Risparmia 399.99€
    41% Sconto
Spedizione stimata: 26-01-2027
Lo spinner Bruker Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad-LabGlass™ da 5 mm è realizzato secondo standard di precisione che superano i prodotti spettrometrici in termini di tolleranza, affidabilità e durata.
  • Riduce i danni all'inserto della sonda grazie ad un migliore controllo del campione inserto.
  • Striscia del tachimetro dotata ora di una pellicola protettiva per una maggiore durata.
  • Lo stabilizzatore del cilindro superiore più lungo è facilmente identificabile grazie alla fascetta gialla di 3 mm.
  • Funzionamento a temperature variabili da -150° C a 200° C.
  • Possibilità di combinazione con gli originali durante il funzionamento dello scambiatore di campioni.
  • Peso compatibile con gli spinner a temperatura ambiente.
  • Suscettibilità corrispondente agli originali.
  • Minore probabilità di rottura con gli spinner in ceramica in caso di caduta su una superficie dura e costi ridotti.
  • O-ring per alte temperature a lunga durata nella parte superiore e inferiore.
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Spettrometro NMR Bruker
Tipo Spinner Turbine
Modello B-PEEK-5