Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Provette NMR coassiali per volumi ridotti Wilmad-LabGlass™
Il design delle provette NMR per piccoli volumi coassiali Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad-LabGlass™ consente un facile riferimento esterno.
25.62€ - 75.15€
Specifica
Materiale Vetro borosilicato
Forza del campo < 600 MHz
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema metrico) interno Diametro (sistema metrico) esterno Modello Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema metrico) interno Diametro (sistema metrico) esterno Modello Prezzo Quantità e disponibilità  
15348568
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Bel-Art™ SP Scienceware™
66000-0006
Provetta esterna da 4.2 mm, provetta interna da 1.5 mm Provetta esterna da 5 mm, provetta interna da 2.52 mm 519-completo
75.15€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 10-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15318568
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Bel-Art™ SP Scienceware™
66000-0004
2.34 mm 3.30 mm 517 all’interno Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
15338568
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Bel-Art™ SP Scienceware™
66000-0005
Provetta esterna da 4.2 mm, provetta interna da 1.96 mm Provetta esterna da 5 mm, provetta interna da 2.97 mm 518-completo Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
15398558
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Bel-Art™ SP Scienceware™
66000-0003
Provetta esterna da 4.2 mm, provetta interna da 2.34 mm Provetta esterna da 5 mm, provetta interna da 3.3 mm 517-completo Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
15378568
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Bel-Art™ SP Scienceware™
66000-0007
1.50 mm 2.52 mm 519 all’interno Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
  • In set completi, le provette sono fuse insieme sul fondo
  • Consigliate per esperimenti in campo elevato con frequenza inferiore a 600 MHz
  • Tolleranza minima DI e OD di soli 0.0065 mm
  • Il distanziatore avvolto separatamente deve sostituire il tappo durante gli esperimenti per una maggiore stabilità
  • Sono disponibili tre rapporti campione esclusivi per un'ampia gamma di applicazioni
  • I set completi sono dotati di provette interne ed esterne e tappo di ammortizzazione per la protezione durante il trasporto
Specifica
Specifica
Vetro borosilicato
< 600 MHz