Learn More
Bel-Art™ O-ring per spinner Wilmad-LabGlass™
Codice prodotto. 15358628
Cambia vista
Click to view available options
Tipo:
Spinner Turbine
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo Dimensione della confezione
15358628 Spinner Turbine Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15358628 Fornitore Bel-Art™ N. del fornitore 660000057
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
L'O-Ring per spinner Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad-LabGlass™ è realizzato secondo standard di precisione che superano i prodotti spettrometrici in termini di tolleranza, affidabilità e durata.
  • Alternativa a basso costo alla versione VT completa per scambiatori di campioni.
  • Peso e suscettibilità abbinati agli originali.
  • Possibilità di combinazione con gli originali nel funzionamento dello scambiatore di campioni.
  • Funzionamento VT da -150 °C a 200 °C
  • Nessun inceppamento nella parte superiore del contenitore durante l'operazione di inserimento.
  • Striscia del tachimetro dotata ora di una pellicola protettiva per una maggiore durata.
  • Peso compatibile con gli spinner a temperatura ambiente.
  • Estrema convenienza rispetto agli originali.
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Spettrometro NMR Agilent/Varian
Tipo Spinner Turbine
Modello V-GFK-10