Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Provetta NMR con valvola di pressione rapida Wilmad-LabGlass™
Codice prodotto. 15328998
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
177.8 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
15328998 177.8 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Prestare estrema attenzione a pressioni elevate o ridotte.
Codice prodotto. 15328998 Fornitore Bel-Art™ SP Scienceware™ N. del fornitore 665060575
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    169.00€
    161.81€ / pezzi 1
    Risparmia 7.19€
    4% Sconto
Spedizione stimata: 30-12-2026
Prestare estrema attenzione a pressioni elevate o ridotte.
La provetta NMR con valvola di pressione rapida Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad-LabGlass™ è progettata appositamente per semplificare il lavoro di studi NMR per catalisi, reazioni di fase gas-liquido, campioni sensibili all'aria e studi a temperatura elevata utilizzando solventi a basso punto di ebollizione.
  • A causa della natura del vetro, è necessario prestare la massima attenzione durante l'utilizzo a pressioni elevate o ridotte, poiché non è possibile garantire le prestazioni delle provette sotto pressione o sotto vuoto.
  • Utilizzare sempre una schermatura di sicurezza adeguata quando si lavora in queste condizioni.
Specifica
Camber (Metric) 13 μm
Concentricity (Metric) 25μm
Lunghezza (sistema metrico) 177.8 mm
Materiale Glass (Type 1, Class A)
Product Type High Precision NMR Sample Tube
Descrizione Pressione max.: 100 psi
Diametro (sistema metrico) esterno 5 mm
Forza del campo 500 MHz
Spessore (sistema metrico) parete 0.38 mm
Modello 528-QPV-7