Learn More
Bel-Art™ O-ring di ricambio per spinner Wilmad-LabGlass™
Description
- Alternativa a basso costo alla versione VT completa per scambiatori di campioni.
- Peso e suscettibilità abbinati agli originali.
- Possibilità di combinazione con gli originali nel funzionamento dello scambiatore di campioni.
- Funzionamento VT limitato intorno alla temperatura ambiente.
- Nessun inceppamento nella parte superiore del contenitore durante l'operazione di inserimento.
- Striscia del tachimetro dotata ora di una pellicola protettiva per una maggiore durata.
Specifications
Specifications
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Turbine Agilent/Varian |
| Tipo | O-ring |
| Diametro (sistema metrico) interno | 5 mm |
| Materiale | Viton |
| Modello | TURBINA-O-RING-ROSSA |
Product Title
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?