Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Provetta NMR con tappo a vite Wilmad-LabGlass™
Codice prodotto. 15308998
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
177.8 mm
228.6 mm
Modello:
507-TR-7
513-7TRA-9
528-TR-7
Forza del campo:
300 MHz
400 MHz
500 MHz
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Modello Forza del campo Dimensione della confezione
15308998 177.8 mm 528-TR-7 500 MHz Pezzo
15388858 177.8 mm 507-TR-7 300 MHz Pezzo
15318998 228.6 mm 513-7TRA-9 400 MHz pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15308998 Fornitore Bel-Art™ SP Scienceware™ N. del fornitore 665050575
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    46.60€
    45.03€ / pezzi 1
    Risparmia 1.57€
    3% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 07-01-2027
La provetta NMR con tappo a vite Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad-LabGlass™ viene comunemente utilizzata nella degassificazione dei campioni grazie alla sua capacità di mantenere la qualità del vuoto.
  • Ogni provetta con tappo a vite è dotata di tappo a vite aperto e setto in PTFE/silicone
  • Inerti alla maggior parte dei solventi e dei composti organici ma di qualità inferiore con materiali altamente corrosivi
  • Affidabili anche dopo forature multiple
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) 177.8 mm
Materiale Borosilicate Glass
Product Type High Precision NMR Sample Tube
Diametro (sistema metrico) esterno 5 mm
Forza del campo 500 MHz
Include Setto in silicone/PTFE
Modello 528-TR-7