Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Provette NMR con suscettibilità corrispondente a Shigemi™ Wilmad-LabGlass™
Le provette NMR Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad-LabGlass™ Shigemi™ sono caratterizzate da un fondo e uno stantuffo con suscettibilità corrispondente per ridurre efficacemente i gradienti di confine ai bordi della bobina Rf, riducendo quindi di due terzi il volume del campione richiesto.
305.00€ - 357.00€
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) esterno | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Modello | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) esterno | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Modello | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
15388588
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
66000-0027 |
3 mm | Universale, tutti gli spettrometri | BMS-003 |
309.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15398588
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
66000-0028 |
5 mm | Spettrofotometri Brucker | BMS-005B |
305.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15338598
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
66000-0030 |
3 mm | Universale, tutti gli spettrometri | CMS-003 |
312.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15358598
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
66000-0031 |
5 mm | Spettrofotometri Brucker | CMS-005B |
309.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15368598
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
66000-0032 |
3 mm | Universale, tutti gli spettrometri | DMS-003 |
357.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15308608
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
66000-0036 |
3 mm | Universale, tutti gli spettrometri | MMS-003 |
357.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- Selezionare la provetta in base al solvente utilizzato: CDCL3, CD3OD, D2O, DMSO-d6
- Disponibili per Bruker o universali
Specifica
Kit di provette |