Learn More
Bel-Art™ Provetta per bassa pressione/vuoto SP Scienceware™ Wilmad™
Codice prodotto. 15378988
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
178 mm
203 mm
Modello:
507-LPV-8
528-LPV-7
528-LPV-8
Forza del campo:
300 MHz
500 MHz
Camber (Metric):
13 μm
51 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Modello Forza del campo Camber (Metric) Dimensione della confezione
15378988 178 mm 528-LPV-7 500 MHz 13 μm Pezzo
15368858 203 mm 507-LPV-8 300 MHz 51 μm Pezzo
15388988 203 mm 528-LPV-8 500 MHz 13 μm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
A causa della natura del vetro, è necessario prestare la massima attenzione durante l'utilizzo a pressioni elevate o ridotte, poiché un piccolo graffio sulla superficie del vetro potrebbe ridurre significativamente la resistenza alla trazione. Utilizzare sempre una schermatura di sicurezza adeguata quando si lavora in queste condizioni.
Codice prodotto. 15378988 Fornitore Bel-Art™ N. del fornitore 665040575
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    174.00€
    165.96€ / pezzi 1
    Risparmia 8.04€
    4% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 16-12-2026
A causa della natura del vetro, è necessario prestare la massima attenzione durante l'utilizzo a pressioni elevate o ridotte, poiché un piccolo graffio sulla superficie del vetro potrebbe ridurre significativamente la resistenza alla trazione. Utilizzare sempre una schermatura di sicurezza adeguata quando si lavora in queste condizioni.
Offre una pratica soluzione di tenuta ignifuga per campioni liquidi sensibili all'aria o volatili. La provetta a bassa pressione/vuoto Bel-Art SP Scienceware™ Wilmad™ è ideale per esperimenti NMR anaerobici e a tenuta.
  • Il robusto sistema di tenuta consente l'accumulo di pressione all'interno del campione
  • Il pistone in PTFE senza grasso garantisce una tenuta al 100% priva di contaminazione
  • Riprogettata con una superficie di tenuta 4 volte più ampia, eliminando le perdite e aumentando notevolmente la durata rispetto alle tradizionali provette J-Young
  • Il design simmetrico assiale garantisce l'applicazione negli esperimenti in centrifuga
Specifica
Camber (Metric) 13 μm
Concentricity (Metric) 25μm
Lunghezza (sistema metrico) 178 mm
Materiale Glass (Type 1, Class A)
Product Type High Precision NMR Sample Tube
Diametro (sistema metrico) esterno 5 mm
Forza del campo 500 MHz
Include Provetta in vetro, pistone e adattatore per vuoto
Lunghezza (sistema imperiale) 7 pollici
Modello 528-LPV-7