Learn More
Bel-Art™ Aghi per siringhe Luer Lock SP Scienceware™ Wilmad
Beskrivning
- Gli aghi in PTFE offrono un modo pratico per lavare le provette di volume ridotto riducendo al minimo la possibilità di graffi
- Gli aghi in acciaio inox sono progettati per facilitare il caricamento dei campioni
Specifikationer
Specifikationer
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 5 mm NMR Tubes |
| Tipo | Needle |
| Diametro (sistema metrico) | 0.71 mm |
| Diametro (sistema metrico) interno | 0.41 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Ideali per forare il setto in campioni sensibili all'aria. |
| Include | Stantuffo e cilindro |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 5 pollici |
| Materiale | Acciaio inox |
| Modello | 90052 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?