Learn More
Bel-Art™ Aghi per siringhe Luer Lock SP Scienceware™ Wilmad
Descrizione
- Gli aghi in PTFE offrono un modo pratico per lavare le provette di volume ridotto riducendo al minimo la possibilità di graffi
- Gli aghi in acciaio inox sono progettati per facilitare il caricamento dei campioni
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 5 mm NMR Tubes |
| Tipo | Needle |
| Diametro (sistema metrico) | 1.02 mm |
| Diametro (sistema metrico) interno | 0.56 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Ideali per forare il setto in campioni sensibili all'aria. |
| Include | Stantuffo e cilindro |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 12 pollici |
| Materiale | PTFE |
| Modello | 90624 |