Learn More
Bel-Art™ Aghi per siringhe Luer Lock SP Scienceware™ Wilmad
Codice prodotto. 15378588
Cambia vista
Click to view available options
Modello:
90052
90624
91026
Diametro (sistema metrico):
0.46 mm
0.71 mm
1.02 mm
Lunghezza (sistema imperiale):
5 pollici
6 pollici
12 pollici
Materiale:
Acciaio inox
PTFE
Dimensione della confezione:
6 confezioni
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Modello Diametro (sistema metrico) Lunghezza (sistema imperiale) Materiale Dimensione della confezione
15378588 91026 0.46 mm 6 pollici Acciaio inox 6 confezioni
15358588 90052 0.71 mm 5 pollici Acciaio inox 6 confezioni
15368588 90624 1.02 mm 12 pollici PTFE Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 15378588 Supplier Bel-Art™ Supplier No. 660000026
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Progettati per facilitare il caricamento dei campioni con siringhe Luer Lock, questi aghi sono disponibili in acciaio inossidabile o in PTFE. Gli aghi per siringhe Bel-Art SP Scienceware™ Wilmad Luer Lock sono ideali per perforare il setto in campioni sensibili all'aria.
  • Gli aghi in PTFE offrono un modo pratico per lavare le provette di volume ridotto riducendo al minimo la possibilità di graffi
  • Gli aghi in acciaio inox sono progettati per facilitare il caricamento dei campioni
Specifications
Da utilizzare con (apparecchiatura) 5 mm NMR Tubes
Tipo Needle
Diametro (sistema metrico) 0.46 mm
Diametro (sistema metrico) interno 0.26 mm
Da utilizzare con (applicazione) Ideali per forare il setto in campioni sensibili all'aria.
Include Stantuffo e cilindro
Lunghezza (sistema imperiale) 6 pollici
Materiale Acciaio inox
Modello 91026