Learn More
Bel-Art™ Sistema NMR con valvola Omnifit™ SP Scienceware™ Wilmad™
Codice prodotto. 15328608
Cambia vista
Click to view available options
Modello:
507-DI-7
OF-30
OFV
Tipo:
NMR sample tube
Septum
Valve
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Modello Tipo unitSize
15328608 OFV Valve Pezzo
15318608 OF-30 Septum pezzi 6
15398858 507-DI-7 NMR sample tube Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15328608 Fornitore Bel-Art™ N. del fornitore 660000038
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Progettato per facilitare l'iniezione di sostanze chimiche attraverso una siringa a tenuta per campioni sensibili all'aria senza l'uso di una scatola a guanti. Il sistema NMR di valvole Bel-Art SP Scienceware™ Wilmad™ Omnifit™ è composto da un tappo terminale da 5 mm, una valvola a 2 vie, un setto con tappo, un accoppiatore cilindrico e un connettore sotto vuoto.
  • La provetta Omni-Fit è composta da una provetta in 507-PP rabboccata da una robusta sezione di 2 poll. di un tubo a parete media che supporta il sistema delle valvole
  • Provette per campioni Omni-Fit (507-OF-7) vendute separatamente
  • La valvola Omni-Fit (OFV) è un set di accessori completo
  • Setto aggiuntivo (OF-30) disponibile in confezioni da 6
A causa della natura del vetro, è necessario prestare la massima attenzione durante l'utilizzo a pressioni elevate o ridotte, poiché non è possibile garantire le prestazioni delle provette sotto pressione o sotto vuoto. Utilizzare sempre una schermatura di sicurezza adeguata quando si lavora in queste condizioni.
Specifica
Tipo Valve
Diametro (sistema metrico) 5.0 mm
Modello OFV