Learn More
Bel-Art™ Sistema NMR con valvola Omnifit™ SP Scienceware™ Wilmad™
Progettato per facilitare l'iniezione di sostanze chimiche attraverso una siringa a tenuta per campioni sensibili all'aria senza l'uso di una scatola a guanti. Il sistema NMR di valvole Bel-Art SP Scienceware™ Wilmad™ Omnifit™ è composto da un tappo terminale da 5 mm, una valvola a 2 vie, un setto con tappo, un accoppiatore cilindrico e un connettore sotto vuoto.
24.64€ - 260.10€
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15328608
|
Bel-Art™
66000-0038 |
Valvola Omni-Fit |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15318608
|
Bel-Art™
66000-0037 |
Setto Omni-Fit |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15398858
|
Bel-Art™
66306-0571 |
Provette per campioni NMR Omni-Fit da 300 mghz |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
- La provetta Omni-Fit è composta da una provetta in 507-PP rabboccata da una robusta sezione di 2 poll. di un tubo a parete media che supporta il sistema delle valvole
- Provette per campioni Omni-Fit (507-OF-7) vendute separatamente
- La valvola Omni-Fit (OFV) è un set di accessori completo
- Setto aggiuntivo (OF-30) disponibile in confezioni da 6
Specifica
5.0 mm |