Learn More
Bel-Art™ Provetta EPR per bassa pressione/vuoto in Suprasil™ Precision SP Scienceware™ Wilmad™
Codice prodotto. 15398578
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
203 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
15398578 203 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
A causa della natura del vetro, è necessario prestare la massima attenzione durante l'utilizzo a pressioni elevate o ridotte, poiché un piccolo graffio sulla superficie del vetro potrebbe ridurre significativamente la resistenza alla trazione. Utilizzare sempre una schermatura di sicurezza adeguata quando si lavora in queste condizioni.
Codice prodotto. 15398578 Fornitore Bel-Art™ N. del fornitore 660000017
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    380.00€
    366.35€ / pezzi 1
    Risparmia 13.65€
    3% Sconto
Spedizione stimata: 23-12-2026
A causa della natura del vetro, è necessario prestare la massima attenzione durante l'utilizzo a pressioni elevate o ridotte, poiché un piccolo graffio sulla superficie del vetro potrebbe ridurre significativamente la resistenza alla trazione. Utilizzare sempre una schermatura di sicurezza adeguata quando si lavora in queste condizioni.
Offre una pratica soluzione di tenuta ignifuga per campioni liquidi sensibili all'aria o volatili. La provetta a bassa pressione/vuoto EPR Bel-Art SP Scienceware™ Wilmad™ Precision Suprasil™ è ideale per esperimenti NMR anaerobici e a tenuta.
  • Il robusto sistema di tenuta consente l'accumulo di pressione all'interno del campione
  • Il pistone in PTFE senza grasso garantisce una tenuta al 100% priva di contaminazione
  • Riprogettata con una superficie di tenuta 4 volte più ampia, eliminando le perdite e aumentando notevolmente la durata rispetto alle tradizionali provette J-Young
  • Il design simmetrico assiale garantisce l'applicazione negli esperimenti in centrifuga
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) 203 mm
Materiale Suprasil Quartz
Product Type Tubo del vuoto a bassa pressione EPR
Diametro (sistema metrico) esterno 4.970±0.013 mm
Diametro (sistema metrico) interno 4.200±0.013 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 8 pollici
Modello 722-LPV-7