Learn More
Bel-Art™ Provette capillari in Pyrex™ SP Scienceware™
Codice prodotto. 15358648
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
100 mm
102 mm
127 mm
203 mm
Modello:
WG-1364-1.7
WG-1364-1.7-203M
WG-1364-1.7-5
WG-1364-2
WG-1364-2.5A
WG-1364-2.5A-203M
Diametro (sistema metrico) esterno:
1.7 mm
2 mm
2.50 mm
2.5 mm
Diametro (sistema metrico) interno:
1.3 mm
1.6 mm
2.20 mm
2.2 mm
Dimensione della confezione:
10 confezioni
5 confezioni
pezzi 10
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Modello Diametro (sistema metrico) esterno Diametro (sistema metrico) interno unitSize
15358648 100 mm WG-1364-2 2 mm 1.6 mm pezzi 10
15328648 203 mm WG-1364-1.7-203M 1.7 mm 1.3 mm 5 confezioni
15348648 127 mm WG-1364-1.7-5 1.7 mm 1.3 mm 10 confezioni
15368648 100 mm WG-1364-2.5A 2.5 mm 2.2 mm 10 confezioni
15378648 102 mm WG-1364-2.5A-203M 2.50 mm 2.20 mm 5 confezioni
15318648 100 mm WG-1364-1.7 1.7 mm 1.3 mm 10 confezioni
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Codice prodotto. 15358648 Fornitore Bel-Art™ N. del fornitore 660000072
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
In Pyrex™, con sigillatura su un'estremità. Le provette capillari Bel-Art SP Scienceware™ Wilmad™ Pyrex™ offrono una soluzione a basso costo per la misurazione NMR di volumi ridotti.
  • In vetro ASTM tipo 1 Classe A
  • Test eseguito con un campo di 400 MHz
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) 100 mm
Materiale Vetro Pyrex™
Product Type Provetta capillare
Diametro (sistema metrico) esterno 2 mm
Diametro (sistema metrico) interno 1.6 mm
Forza del campo 400 MHz
Lunghezza (sistema imperiale) 4 pollici
Quantità Confezione da 10
Modello WG-1364-2