Descrizione
- Potrebbe essere necessario un cassetto portaoggetti per sigillare campioni sensibili all'aria
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Rotore WP-501-4180 Bruker™ 4 mm MAS |
| Tipo | Rotor |
| Descrizione | Inserto rotore; lunghezza totale: 25mm; lunghezza finale: 14 mm |
| Diametro (sistema metrico) | 2.99 mm |
| Diametro (sistema metrico) interno | 2.24 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Progettato per campioni sensibili all'aria e campioni semisolidi come gel o liquidi ad alta viscosità. |
| Include | Inserto rotore |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Modello | DWGSK2576-1 |