Learn More
Bel-Art™ Inserti rotore MAS in Pyrex™SP Scienceware™ Wilmad™
Beskrivning
- Potrebbe essere necessario un cassetto portaoggetti per sigillare campioni sensibili all'aria
Specifikationer
Specifikationer
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Rotore MAS WP-501-3180 Bruker™ da 3.2 mm |
| Tipo | Rotor |
| Descrizione | Inserto rotore; lunghezza totale: 18.6mm; lunghezza finale: 9.3 mm |
| Diametro (sistema metrico) | 2.19 mm |
| Diametro (sistema metrico) interno | 1.66 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Progettato per campioni sensibili all'aria e campioni semisolidi come gel o liquidi ad alta viscosità. |
| Include | Inserto rotore |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Modello | DWGSK3083-B |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?