Learn More
Bel-Art™ Rotore e tappi per sonda MAS Bruker SP Scienceware™ Wilmad
Codice prodotto. 15328688
Cambia vista
Click to view available options
Modello:
WP-501-2180-SET1
WP-501-3180
WP-501-3180-SET1
WP-501-4180-SET-5
WP-501-7180-SET-5
WP-601-4181
WP-602-3181
Tipo:
Cap
Probe
Rotor
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Per sonda MAS Bruker da 2.5 mm
Per sonda MAS Bruker da 3.2 mm
Per sonda MAS Bruker da 4.0 mm
Per sonda MAS Bruker da 7.0 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Modello Tipo Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
15328688 WP-501-4180-SET-5 Cap Per sonda MAS Bruker da 4.0 mm Pezzo
15388678 WP-501-2180-SET1 Probe Per sonda MAS Bruker da 2.5 mm Pezzo
15398678 WP-501-3180 Rotor Per sonda MAS Bruker da 3.2 mm Pezzo
15318688 WP-501-3180-SET1 Rotor Per sonda MAS Bruker da 3.2 mm Pezzo
15338688 WP-501-7180-SET-5 Cap Per sonda MAS Bruker da 7.0 mm Pezzo
15348688 WP-601-4181 Cap Per sonda MAS Bruker da 4.0 mm Pezzo
15378688 WP-602-3181 Rotor Per sonda MAS Bruker da 3.2 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Product Code. 15328688 Supplier Bel-Art™ Supplier No. 660000099
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6825.00€
    5328.49€ / pezzi 1
    Risparmia 1496.51€
    21% Sconto
Spedizione stimata: 20-01-2027
Elimina la necessità di solvatare con rotori MAS realizzati in zirconio di massima purezza. I rotori MAS Bel-Art SP Scienceware™ Wilmad rappresentano la soluzione ottimale per l'analisi di campioni solidi. Disponibili per la maggior parte degli spettrometri NMR allo stato solido attuali.
  • Tappi dotati di O-ring per una migliore tenuta
  • Sonda MAS e cappucci compatibili al 100% con la maggior parte degli spettrometri NMR a stato solido
  • Ispezione accurata prima e dopo il processo di lavorazione di precisione per assicurare l'assenza di irregolarità del materiale
  • Test di rotazione eseguito solo alla massima velocità di rotazione specificata, per garantire prestazioni senza rotazione eccessiva del rotore
Specifications
Da utilizzare con (apparecchiatura) Per sonda MAS Bruker da 4.0 mm
Tipo Cap
Descrizione Cinque rotori, dieci tappi Kel-F e tre tappi Torlon
Materiale Vario
Modello WP-501-4180-SET-5
Speed Vmax = 18 kHz
Temperature Range (Metric) Da -100°C; a +200 °C