Learn More
Bel-Art™ Sistema di lavaggio per provette SP Scienceware™ Wilmad™
Sfoglia Tutto SP Scienceware ProdottiDescrizione
- Ogni unità può alloggiare solo una provetta NMR con diametro esterno e lunghezza indicati nelle specifiche
- Richiede beuta da vuoto (venduta separatamente; 500 ml consigliati)
- La provetta per campioni capovolta viene inserita nella macchina per lavaggio e il solvente viene introdotto nel serbatoio utilizzando una serie di spruzzette.
- Aspira l'aria attraverso la provetta per completare la procedura.
Specifica
Specifica
| Lunghezza (sistema metrico) | 178 mm |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Product Type | NMR Tube |
| Diametro (sistema metrico) esterno | Adatto per provette con diametro: Diametro 5 mm, “B”: 10 mm |
| Diametro (sistema metrico) interno | Giunto interno 24/40 |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 7 pollici |