Learn More
R&D Systems™ WIN 18446
Codice prodotto. 30001665
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30001665 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30001665 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 4736/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    283.01€
    255.15€ / 50mg
    Risparmia 27.86€
    9% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. ALDH1a2 inhibitor
Inhibitor of aldehyde dehydrogenase 1a2 (ALDH1a2) (IC50 = 0.3 μM). Inhibits the biosynthesis of retinoic acid from retinol in neonatal and adult murine testis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico WIN 18446
CAS 1477-57-2
Quantità 50 mg
Linea di prodotti Tocris
Formula molecolare C12H20Cl4N2O2
Peso formulazione 366.11
Purezza >98%
Peso molecolare 366.104