Learn More
Win 18446, TRC
Codice prodotto. 30455311
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30455311 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30455311 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCW49882050MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Win 18446
CAS 1477-57-2
Formula molecolare C12 H20 Cl4 N2 O2
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C12H20Cl4N2O2/c13-9(14)11(19)17-7-5-3-1-2-4-6-8-18-12(20)10(15)16/h9-10H,1-8H2,(H,17,19)(H,18,20)
SMILES ClC(Cl)C(=O)NCCCCCCCCNC(=O)C(Cl)Cl
IUPAC Name 2,2-dichloro-N-[8-[(2,2-dichloroacetyl)amino]octyl]acetamide
Molecular Weight (g/mol) 366.11
Peso formulazione 364.0279