Learn More
Thermo Scientific™ Windshielded Rotor for Cryofuge™ 6000i/8500i
Codice prodotto. 11816460 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
6 x 1000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Dimensione della confezione
11816460 6 x 1000 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11816460 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 75006606
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
Increase lab productivity with the Windshielded Rotor for Cryofuge 6000i/8500i, which comes with a lid and without buckets.
Increase lab productivity with the Thermo Scientific™ Windshielded Rotor for Cryofuge™ 6000i/8500i, which comes with a lid and without buckets.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Windshielded Swinging Bucket Rotor
Materiale Stainless Steel Rotor Body, Aluminum Bucket
Tipo Rotore oscillante
Capacità 6 x 1000 mL
RCF max 6,010 x g (Round), 5,312 x g (Double Blood Bag), 4,984 x g (Double Rectangular)
Velocità max 4,020 rpm (5,050 rpm with Cryofuge 6000i, Cryofuge 8500i)
Fattore K 10,279
Da utilizzare con (apparecchiatura) Thermo Scientific Cryofuge 6000i and 8500i Large Capacity Centrifuges
Angolo 90°