Learn More
TERUMO Winged Infusion Safety Sets SURFLO™
Codice prodotto. 17182824
Cambia vista
Click to view available options
Calibro dell'ago:
18 G
19 G
21 G
22 G
23 G
25 G
Lunghezza (sistema metrico) tubo:
9 cm
30 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 50
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Calibro dell'ago Lunghezza (sistema metrico) tubo Dimensione della confezione
17182824 23 G 30 cm pezzi 50
17112824 18 G 30 cm pezzi 50
17122824 19 G 30 cm pezzi 50
17132824 21 G 9 cm pezzi 50
17142824 21 G 30 cm pezzi 50
17152824 22 G 9 cm pezzi 50
17162824 22 G 30 cm pezzi 50
17172824 23 G 9 cm pezzi 50
17192824 25 G 30 cm pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Codice prodotto. 17182824 Fornitore TERUMO N. del fornitore 8SVS23NL30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    57.75€
    22.93€ / pezzi 50
    Risparmia 34.82€
    60% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Intended to introduce or withdraw fluids from the vascular system after vein puncture (18 - 25 G).
  • Made out of kink resistant material to prevent kinking during placement for a higher patient comfort
  • The wings are large and flexible for a good grip and secure fixation
  • Reduced pressure on the blood vessel wall due to slightly angled wings
  • Easy activation of the safety mechanism, fingers tips stay away from the cannula at all times
  • Audible sound during activation of the safety mechanism
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Infusion Set
Colore Light Blue
Materiale PVC Tubing, Siliconized Needle
Calibro dell'ago 23 G
Sterilità Sterile
Senza lattice Yes
Lunghezza (sistema metrico) tubo 30 cm