Learn More
TERUMO Winged Infusion Sets SURFLO™
Codice prodotto. 16497430
Cambia vista
Click to view available options
Calibro dell'ago:
19 G
23 G
25 G
Dimensione della confezione:
pezzi 50
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Calibro dell'ago Dimensione della confezione
16497430 19 G pezzi 50
16407440 23 G pezzi 50
16417440 25 G pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16497430 Fornitore TERUMO N. del fornitore 8SV19NL30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    71.72€
    16.02€ / pezzi 50
    Risparmia 55.70€
    77% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Designed to ensure stability and grip during venipuncture
  • The Surflo™ Winged Infusion set is intended to introduce or withdraw fluids from the vascular system after vein puncture (18 - 27 G)
  • Highly transparent tubing and adapter for easy recognition of air bubbles and particles
  • The wings are large and flexible for a good grip and secure fixation
  • Reduced pressure on the blood vessel wall due to slightly angled wings
  • Suitable for all applications with a wide product range
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Infusion Set
Colore Cream
Materiale PVC Tubing, Siliconized Needle
Calibro dell'ago 19 G
Sterilità Sterile
Senza lattice Yes
Lunghezza (sistema metrico) ago 19 mm
Lunghezza (sistema metrico) tubo 300 mm