Learn More
Uvex™ Winner Safety Glasses
Codice prodotto. 15345852 Sfoglia Tutto Uvex Prodotti
Click to view available options
Lens Tint:
Green
Dimensione della confezione:
Pezzo
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Codice prodotto. 15345852
Marca: Uvex™ 9159116
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
These rimless, twin-lens spectacles provide the optimum level of eye coverage. The soft, flexible nose pads allow the spectacles to adapt to different facial shapes.
  • Rimless, twin-lens spectacles provide the optimum level of eye coverage
  • Soft, flexible nose pads allow the spectacles to adapt to different facial shapes
  • Ear-pieces of the metal frame are soft to ensure a comfortable fit without pressure points
  • Polycarbonate lenses are available in various tints
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Lens Coating Anti-fog, Scratch-resistant
Certifications/Compliance (Europe) EN 166:2001, EN 170:2002
Lens Tint Green
Colore telaio Gray
Modello Uvex™ Winner
Stile Rimless
Lens Material Policarbonato
Materiale del telaio Metal
UV Protection UV 400
Labeling W 166 F CE - 2-1,7 W 1 FKN CE