Learn More
Laboratoires Anios WIP'Anios Excel
Descrizione
- 100% Biodegradable viscose wipes (only Wip’Anios Excel)
Impregnating solution: - Formulation fragrance and alcohol free
- Broad virucidal spectrum
- Anti-microbial efficacy from 2 minutes
Specifica
Specifica
| Product Type | WIP'Anios Excel |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per la pulizia e la pre-disinfezione di strumenti medici chirurgici , strumenti ad alta sensibilità e dispositivi endoscopici |
| Quantità confezione | Confezione da 12 |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- WIP'ANIOS EXCEL
- Attenzione
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
- MIXTURE LIST-Contain: DIDECYLDIMETHYLAMMONIUM CHLORIDE, N-C12-14-ALKYLTRIMETHYLENEDI-AMINES