Learn More
Berkshire International™ Gamma Wipe™ 67
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15270084
Cambia vista
Click to view available options
Assorbanza:
320 mL/m2
Dimensione della confezione:
pezzi 300
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Assorbanza Dimensione della confezione
15270084 320 mL/m2 pezzi 300
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15270084 Fornitore Berkshire International™ N. del fornitore GW67ST60
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    657.30€
    430.93€ / pezzi 300
    Risparmia 226.37€
    34% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Gamma Wipe™67 è un panno sterile di poliestere/cellulosa consigliato per ambienti ISO Classe 5 e superiori composto da 45% poliestere e 55% cellulosa. Ogni confezione è irradiata con raggi gamma con una garanzia di sterilità 10-6.
Panno sterile non tessuto idroaggrovigliato composto da 55% cellulosa / 45% poliestereIrradiazione gamma sterile convalidata 10-6 Livello di garanzia della sterilità secondo le linee guida AAMILiscio, altamente assorbente e durevole con bassi estraibili
Specifications
Lunghezza (sistema metrico) 30 cm
Larghezza (sistema metrico) 30 cm
Materiale Hydroentangled Polyester Cellulose
Assorbanza 320 mL/m2
Peso base 68.0 g/m2
Certificazione/Conformità ISO Class 5 to 8; Cleanroom Class 100 to 100,000; EU Grade A/B/C/D; USP <797>; SAL 10-6 per AAMI guidelines;
Dimensioni (L x P) 30 cm x 30 cm
Formato Sheets
Da utilizzare con (applicazione) Designed for use in ISO Class 5 and higher sterile environments; cleaning sterile surfaces and equipment during aseptic processing; general wiping in component prep, compounding and wash areas; general wipedowns in sterile gowning rooms; applying and removing cleaning and disinfecting solutions.