Learn More
Nordvlies WIPEX-BLUETECH Industrial Paper Wipes
Codice prodotto. 15750967
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
22 x 36 cm
38 x 36 cm
38 x 38 cm
Dimensione della confezione:
1 rotolo
2 rotoli
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Dimensione della confezione
15750967 38 x 38 cm 2 rotoli
15770967 38 x 36 cm 1 rotolo
15700977 22 x 36 cm 2 rotoli
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15750967 Fornitore Nordvlies N. del fornitore 24775
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    47.90€
    47.09€ / 2 rotoli
    Risparmia 0.81€
    1% Sconto
Spedizione stimata: 10-12-2026
Blue cleaning paper roll made from selected recycled raw materials, embossed in volume and glued in layers.
  • High absorption capacity of liquid substances, such as oil and water
  • High-performance paper
  • Nordic Swan Ecolabel and EU Ecolabel
  • Industrial, automotive manufacturing, food processing
Specifica
Product Type Heavy-duty Wiper
Lunghezza (sistema metrico) 38 cm
Larghezza (sistema metrico) 38 cm
Materiale Recycled Paper
Autoclavabile Not Autoclavable
Colore Blue
Monouso Single-use
Dimensioni (L x P) 38 x 38 cm
Quantità confezione 1 Roll of 500 Wipes
Strato 2-ply
Sterilità Non-sterile
Spessore (sistema metrico) 2 x 20 g/m2
Green Features Nordic Swan and EU Eco label