Learn More
Nordvlies WIPEX-BLUETECH Industrial Paper Wipes
Descrizione
- High absorption capacity of liquid substances, such as oil and water
- High-performance paper
- Nordic Swan Ecolabel and EU Ecolabel
- Industrial, automotive manufacturing, food processing
Specifica
Specifica
| Product Type | Heavy-duty Wiper |
| Lunghezza (sistema metrico) | 38 cm |
| Larghezza (sistema metrico) | 36 cm |
| Materiale | Recycled Paper |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Colore | Blue |
| Monouso | Single-use |
| Dimensioni (L x P) | 38 x 36 cm |
| Quantità confezione | 1 Roll of 500 Wipes |
| Strato | 3-ply |
| Vedi altri risultati |