Learn More
Nordvlies WIPEX Z-Folded Paper Towels
Codice prodotto. 15731017
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
25 x 23 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 3000
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Dimensione della confezione
15731017 25 x 23 cm pezzi 3000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15731017 Fornitore Nordvlies N. del fornitore 4862
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    36.75€
    31.77€ / pezzi 3000
    Risparmia 4.98€
    13% Sconto
Spedizione stimata: 03-12-2026
Z-folded paper towels with unique price-performance ratio.
  • Box of 20 packs of 150 z-folded wipes
  • 23 x 25 cm
  • 2-ply
  • White
Specifica
Product Type Folded Hand Towel
Lunghezza (sistema metrico) 23 cm
Larghezza (sistema metrico) 25 cm
Materiale Recycled Paper
Autoclavabile Not Autoclavable
Colore White
Monouso Single-use
Dimensioni (L x P) 25 x 23 cm
Quantità confezione Case of 3,000 Wipes
Strato 2-ply
Sterilità Non-sterile
Spessore (sistema metrico) 2 x 18.5 g/m2