Descrizione
- Grazie alle buone capacità di assorbenza, consentono di raccogliere più rapidamente perdite o fuoriuscite di liquidi
- Ideale per l'asciugatura delle mani e la pulizia delle superfici poco sporche
- Multiuso, consente di gestire attività di asciugatura generiche che richiedono resistenza e assorbenza
Specifica
Specifica
| Product Type | Wiping Paper |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 557.74 yd. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 510 m |
| Larghezza (sistema imperiale) | 9.25 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 23.5 cm |
| Materiale | Paper |
| Certificazione/Conformità | EU Ecolabel, ISO 50001, FSC Chain-Of-Custody, OHSAS 18001, HACCP, EMAS, ISO 9001, ISO 14001, FSC Mix Virgin and Rec.fibre |
| Colore | White |
| Quantità confezione | 1500 Sheets |
| Strato | 2-ply |
| Vedi altri risultati |