Learn More
Tork Tork Carta Plus per asciugatura
Codice prodotto. p-200113529 Sfoglia Tutto Tork Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Blue
White
Dimensione della confezione:
1 rotolo
6 rotoli
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
30057816 Blue 1 rotolo
30243786 White 6 rotoli
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30057816 Fornitore Tork N. del fornitore 130050
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Tork Carta Plus per asciugatura bianca W1
  • Grazie alle buone capacità di assorbenza, consentono di raccogliere più rapidamente perdite o fuoriuscite di liquidi
  • Ideale per l'asciugatura delle mani e la pulizia delle superfici poco sporche
  • Multiuso, consente di gestire attività di asciugatura generiche che richiedono resistenza e assorbenza
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Wiping Paper
Lunghezza (sistema imperiale) 557.74 yd.
Lunghezza (sistema metrico) 510 m
Larghezza (sistema imperiale) 14.53 in.
Larghezza (sistema metrico) 36.9 cm
Materiale Paper
Certificazione/Conformità EU Ecolabel, ISO 50001, FSC Chain-Of-Custody, OHSAS 18001, HACCP, EMAS, FSC Mix Virgin and Rec.fibre, ISO 9001, ISO 14001
Colore Blue
Strato 2-ply
Certifications/Compliance (Europe) EU Ecolabel, ISO 50001, FSC Chain-Of-Custody, OHSAS 18001, HACCP, EMAS, FSC Mix Virgin and Rec.fibre, ISO 9001, ISO 14001