Learn More
Tork Tork Carta per asciugatura industriale
Codice prodotto. 30243829 Sfoglia Tutto Tork Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Blue
Dimensione della confezione:
1 rotolo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
30243829 Blue 1 rotolo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30243829 Fornitore Tork N. del fornitore 128407
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Carta multiuso ideale per le attività di asciugatura industriale e delle mani.
  • Rotolo di grande capacità, realizzato per durare più a lungo e ridurre il tempo dedicato alle ricariche
  • Grazie alle buone capacità di assorbenza, consentono di raccogliere più rapidamente perdite o fuoriuscite di liquidi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Wiping Paper
Lunghezza (sistema imperiale) 371.83 yd.
Lunghezza (sistema metrico) 340 m
Larghezza (sistema imperiale) 14.53 in.
Larghezza (sistema metrico) 36.9 cm
Materiale Paper
Certificazione/Conformità EU Ecolabel, ISO 50001, FSC Chain-Of-Custody, OHSAS 18001, HACCP, EMAS, ISO 9001, ISO 14001, FSC Recycled credit
Colore Blue
Quantità confezione 1000 Sheets
Strato 3-ply
Certifications/Compliance (Europe) EU Ecolabel, ISO 50001, FSC Chain-Of-Custody, OHSAS 18001, HACCP, EMAS, ISO 9001, ISO 14001, FSC Recycled credit