Learn More
Brady™ Wire and Cable Identification BBP33 Labels: One per Row
Codice prodotto. 13553320 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Larghezza (sistema imperiale):
2 in.
Altezza (sistema imperiale):
1 in.
Tipo di adesivo:
Acrylic, Permanent
Rubber, Permanent
Materiale:
Nylon Cloth
Polyester
Dimensione della confezione:
1 BX
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Larghezza (sistema imperiale) Altezza (sistema imperiale) Tipo di adesivo Materiale Dimensione della confezione
13553320 2 in. 1 in. Rubber, Permanent Polyester 1 BX
13523310 2 in. 1 in. Acrylic, Permanent Nylon Cloth 1 BX
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 13553320 Fornitore Brady™ N. del fornitore 143084
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    135.00€
    123.20€ / pezzi 1
    Risparmia 11.80€
    8% Sconto
In stock
Wire and Cable Identification BBP33 Labels: One per Row are made of self-laminating vinyl or nylon cloth, which are excellent materials for wire and cable identification.
  • The adhesive and cloth backing material (B-427) offers excellent holding power, yet allow for clean removal and repositioning. Sticks to any clean, dry surface and is specially formulated topcoat for excellent print quality.
  • Matte white polyamide coated nylon cloth material (B-499) has a permanent acrylic adhesive with a service temperature of -40 to 193° F (-40 to 90° C) and recommended for indoor use.
Specifica
Certificazione/Conformità CSA, RoHS, UL
Descrizione Polyester Labels for the BBP33 Printer
Tipo di adesivo Rubber, Permanent
Colore White
Display Consignment
Finitura Gloss
Formato Die-cut
Materiale Polyester
Lati stampabili Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Identification Label
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Inside-panel component label
Da utilizzare con (apparecchiatura) BBP™ 33 Printer
Etichette per riga 1
Min. Operating Temperature (Metric) -40°C
N. per confezione 1500 Labels/Box
Quantità 1500/Pk.
Forma Rectangle
Tipo di software LabelMark, MarkWare
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to 248°F
Temperature Range (Metric) -40°C to +120°C
Spessore (sistema imperiale) 0.004 in.
Spessore (sistema metrico) 0.102 mm
Ripetizione verticale (sistema metrico) 28.60 mm
Dimensioni (L x P) 25.40 x 50.80 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 1 in.
Larghezza (sistema imperiale) 2 in.
Larghezza (sistema metrico) 50.80 mm
Larghezza (sistema metrico) area stampabile 55.88 mm
Altezza (sistema imperiale) 1 in.
Altezza (sistema metrico) 2.5 cm
Alternate Part Number B33-17-483