Learn More
Fisherbrand™ Wire Drying Rack
Codice prodotto. 16330746 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Posizioni:
90
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Posizioni Dimensione della confezione
16330746 90 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16330746
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    185.28€
    107.15€ / pezzi 1
    Risparmia 78.13€
    42% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
The Wire Drying Rack saves glassware from chips and cracks. Test tubes, beakers, flasks, and other labware can be drained and dried on the rack.
  • Self-standing rack
  • Place on a table or near a sink
  • Use hooks to hang rack on the wall
  • Holds up to 90 pieces of labware
  • Pin Sizes: 18 x 127 mm, and 72 x 76 mm
  • Constructed of spot-welded, vinyl-coated steel wire for durability
  • Polystyrene tray and back
  • Easily accessible and removable bottom drainage pan
Specifica
Descrizione Wire Drying Rack
Autoclavabile Not Autoclavable
Colore Black/Gray
Capacità Lab Glassware
Materiale Vinyl-coated Steel Wire
Posizioni 90
Forma Square
Sovrapponibile No
Sterilità Non-sterile
Modello HS23243A
N. per custodia 2/Cs.
N. per confezione 1 Ea.
Dimensioni (L x P x A) 18.2 x 7.4 x 20.7 in.
Lunghezza (sistema metrico) 46.2 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 18.2 in.
Larghezza (sistema imperiale) 7.4 in.
Altezza (sistema imperiale) 20.7 in.
Peso (sistema imperiale) 5.62 lb.
Peso (sistema metrico) 2.53 kg
Include Drip Pan
Product Type Drying Rack
Ripiani Angled
Altezza (sistema metrico) 52.5 cm
Matrice 1 x 90
Larghezza (sistema metrico) 18.2 cm