Learn More
Fisherbrand™ Wire Mesh Basket
Basket that is usefull for small instruments.
Marca:  Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.40000kg
Codice prodotto. 17107934
  • 146.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 14-11-2022
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • For small instruments
  • Available in different sizes
Specifica
Specifica
8 x 8 x 1 mm
Small Instruments
250 x 250 x 250 mm