Learn More
Fisherbrand™ Wire Mesh Basket
Basket that is useful for small instruments.
Marca:  Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.40000kg
Codice prodotto. 17117934
  • 200.56€ / Pezzo
Spedizione stimata: 17-02-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • For small instruments
  • Available in different sizes
Specifica
Specifica
8 x 8 x 1 mm
Small Instruments
300 x 300 x 300 mm