Learn More
Fisherbrand™ Wire Rack Bottle Carrier, 6-Place, 80 mm, White
Codice prodotto. 30158545 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
Bottles
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Dimensione della confezione
30158545 Bottles Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30158545
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    55.90€
    48.59€ / pezzi 1
    Risparmia 7.31€
    13% Sconto
Spedizione stimata: 28-12-2026
The Wire Rack Bottle Carrier is designed to securely hold 6 bottles up to 80 mm in diameter, this rack simplifies the process of loading, unloading, and transporting bottles.
  • 6-place coated wire rack holds bottles up to 80 mm in diameter
  • HDPE coated wire for durability and chemical resistance
  • Handle design swings down to load and unload without obstruction and swings up for carrying convenience
  • For use with flat bottom Centrifuge, General Purpose and Wash Bottles
  • Autoclavable
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Colore White
Capacità Bottles
Materiale HDPE-coated Wire
Posizioni 1
Forma Rettangolare
Sovrapponibile Yes, When Empty
Sterilità Non-sterile
Lunghezza (sistema metrico) 25.2 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 10 in.
Larghezza (sistema imperiale) 6.9 in.
Altezza (sistema imperiale) 4.1 in.
Peso (sistema metrico) 0.6 kg
Include Wire Rack Bottle Carrier
Product Type Bottle Carrier
Diametro (sistema metrico) interno 86 mm
Ripiani None
Altezza (sistema metrico) 10.4 cm
Matrice 2 x 3
Larghezza (sistema metrico) 17.4 cm