Learn More
Fisherbrand™ Wireless pH Electrodes
Codice prodotto. 11768116 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
110 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
11768116 110 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11768116
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    84.22€
    51.41€ / pezzi 1
    Risparmia 32.81€
    38% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-02-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
this wireless pH electrode with a BNC connector is ideal for use in most laboratory and other environments.
  • pH electrode without cable with BNC connector
  • Length (metric): 110mm
  • Type: Wireless pH electrode
Specifica
Tipo Wireless pH Electrode
Lunghezza (sistema metrico) 110 mm