Learn More
Wiskostatin, TRC
Codice prodotto. 30451735
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
Dimensione della confezione:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30451735 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30451735 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCW4989251MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Wiskostatin
CAS 253449-04-6
Formula molecolare C17H18Br2N2O
Quantità 1 mg
Sinonimo 1-(3,6-Dibromo-9H-carbazol-9-yl)-3-(dimethylamino)propan-2-ol
InChI Formula InChI=1S/C17H18Br2N2O/c1-20(2)9-13(22)10-21-16-5-3-11(18)7-14(16)15-8-12(19)4-6-17(15)21/h3-8,13,22H,9-10H2,1-2H3
SMILES BrC1=CC2=C(N(CC(CN(C)C)O)C3=C2C=C(Br)C=C3)C=C1
Molecular Weight (g/mol) 426.15
Peso formulazione 423.9786