Learn More
Wiskostatin, TRC
Codice prodotto. 30450445
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30450445 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30450445 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCW49892510MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Wiskostatin
CAS 253449-04-6
Formula molecolare C17H18Br2N2O
Quantità 10 mg
Sinonimo 1-(3,6-Dibromo-9H-carbazol-9-yl)-3-(dimethylamino)propan-2-ol
InChI Formula InChI=1S/C17H18Br2N2O/c1-20(2)9-13(22)10-21-16-5-3-11(18)7-14(16)15-8-12(19)4-6-17(15)21/h3-8,13,22H,9-10H2,1-2H3
SMILES BrC1=CC2=C(N(CC(CN(C)C)O)C3=C2C=C(Br)C=C3)C=C1
Molecular Weight (g/mol) 426.15
Peso formulazione 423.9786