Learn More
MedChemExpress Withaferin A
Codice prodotto. 16402589
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
Dimensione della confezione:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16402589 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16402589 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HYN2065
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-11-2026
MedChemExpress Withaferin A is a steroidal lactone isolated from Withania somnifera, inhibits NF-kB activation and targets vimentin, with potent antiinflammatory and anticancer activities. Withaferin A is an inhibitor of endothelial protein C receptor (EPCR) shedding.
Specifica
Content And Storage 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Peso molecolare 470.6 g/mol
Shipping Condition Room temperature
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
CAS 5119-48-2
Product Type Natural Products
Purezza 98.91%
Solubilità DMSO : 100 mg/mL (212.49 mM∣Need ultrasonic)
Bersaglio NF-κB∣Ferroptosis
Quantità 1 mg