Learn More
Witeg™ Witospensor Amber Bottle
Codice prodotto. 10450755
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico)
10450755 250 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10450755 Fornitore Witeg™ N. del fornitore 5 372 025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11.60€
    9.93€ / pezzi 1
    Risparmia 1.67€
    14% Sconto
Spedizione stimata: 25-11-2026
In amber glass to protect light-sensitive contents.
  • Made of soda lime amber glass
  • LEVASINT™ coating
  • Screw cap closure made of polypropylene
  • In a space-saving square shape
Specifica
Capacità (sistema metrico) 250 mL
Rivestimento LEVASINT™ synthetic coating
Colore Amber
Materiale Soda Lime Glass
Larghezza (sistema metrico) 65 mm
Closure Included Sì
Altezza (sistema metrico) 160 mm
Materiale chiusura Polypropylene
Dimensione chiusura GL 32
Tipo di chiusura Screw Cap
Forma Pozzetti quadrati