Learn More
MedChemExpress Wogonin
Codice prodotto. 16474827
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16474827 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16474827 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HYN0400
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
MedChemExpress Wogonin is a naturally occurring mono-flavonoid, can inhibit the activity of CDK8 and Wnt, and exhibits anti-inflammatory and anti-tumor effects.
Specifica
Content And Storage 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Peso molecolare 284.26 g/mol
Shipping Condition Room temperature
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
CAS 632-85-9
Product Type Natural Products
Purezza 98.87%
Solubilità DMSO : 62.5 mg/mL (219.87 mM∣Need ultrasonic)
Bersaglio CDK∣Wnt∣Autophagy∣Apoptosis
Quantità 50 mg